グレード
electrophoresis grade
包装
pack of 500 ea
メーカー/製品名
Cytiva 80112953
W × L
82 mm × 130 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Used for connecting the buffer solution with the gel.
法的情報
MultiPhor is a trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)