Merck
GE27-1524-01
M13K07 Helper Phage
Cytiva 27-1524-01, pack of 100 μL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106501
NACRES:
NA.56
フォーム
liquid
包装
pack of 100 μL
メーカー/製品名
Cytiva 27-1524-01
Colorless to light yellow
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
詳細
The phage is an M13mp1 derivative containing a modified gene 11[G changed to T at position 6,125, giving a met to ile change at codon 40 of the gene 11 protein (1)], an insertion of the origin of replication of p15A and the kanamycin resistance gene from Tn903 at the Ava I site (position 5,825).
アプリケーション
  • For phage rescue
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)