特徴
wetted part: no
包装
pkg of 1 pair
メーカー/製品名
Cytiva 18112958
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
特徴および利点
- Choose adapters for connecting 4 mm or 2 mm leads to 2 mm or 4 mm output jacks, respectively.
- This adapter is approved for 5NANA V relative protection ground.
- Use Adapter Set 2mm M/4mm F for connecting sheathed 2 mm male plug instrument leads to 4 mm sheathed output jacks.
- Use Adapter Set 4mm M/2mm F for connecting sheathed 4 mm male plug instrument leads to 2 mm high-voltage output jacks.
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)