Merck
GE17-5186-01
Sigma-Aldrich
SOURCE 15PHE 4.6/100 PE
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41115700
NACRES:
SB.52
ligand
phenyl
物質
polypropylene column
包装
pkg of 1 ea
保管条件
(20% Ethanol)
パラメーター
580 psi
ベッドサイズ
4.6 mm × 100 mm
ベッド容積
1.7 mL
カラム内径
4.6 mm
Matrix
polymeric
polystyrene/divinylbenzene
平均部品サイズ
15 μm
cleaning
1-14
動作範囲
2-12
適合性
suitable for bioprocess medium
分離法
hydrophobic interaction (HIC)
詳細
SOURCE 15PHE 4.6/100 PE is a Tricorn high performance column pre-packed with SOURCE 15PHE.
アプリケーション
SOURCE 15PHE 4.6/100 PE high capacity makes it an excellent choice for preparative hydrophobic interaction purifications at laboratory scale. In addition, its longer bed height provides increased resolution. The column is also useful for optimization studies during scale-up.
特徴および利点
  • High resolution separations at high loads and high fLow rates.
  • Wide range of selectivities.
  • Reproducible quality.
  • Excellent scalability.
  • High chemical and physical stability.
  • Low backpressure.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
おすすめ製品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法的情報
SOURCE is a trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
保管分類コード
3 - Flammable liquids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from GE Healthcare