Merck
GE17-0480-01
Epoxy Activated Sepharose 6B
Cytiva 17-0480-01, pack of 15 g
別名:
Epoxy Resin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106500
NACRES:
NA.56
包装
pack of 15 g
メーカー/製品名
Cytiva 17-0480-01
Matrix
6% agarose
粒径
45-165 μm
平均直径
90 μm
ligand dependent
2-14
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
詳細
Epoxy-activated Sepharose 6B is a pre-activated medium for immobilization of various ligands including sugars through coupling of hydroxy, amino or thiol groups on the ligand to Sepharose 6B via a 12-atom hydrophilic spacer arm.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
アナリシスノート
この製品の分析証明書は、www.cytiva.com.
法的情報
Sepharose is a trademark of Cytiva
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
This page shows coupling through hydroxy, amino, or thiol groups via a 12-carbon spacer arm with an Epoxy-activated Sepharose 6B from GE Healthcare.