Merck
GE10600117
Amersham Protran® Premium Western blotting membrane sandwich, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers, pkg of 10 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 10 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10600117
シートW × L
80 mm × 90 mm , preassembled with 2 x 3MM chr filter papers
ポアサイズ
0.45 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Amersham Protran® Premium NC Sandwich contains 10 Western blotting sandwiches, consisting of precut Amersham Protran® Premium nitrocellulose membranes preassembled with 2 x 3MM Chr filter papers. Designed for convenience and ease-of-use.
特徴および利点
  • Precut Amersham Protran Premium 0.45 µm nitrocellulose membranes.
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)