Merck
GE10600008
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose
pore size 0.45 μm, roll W × L 200 mm × 4 m, pkg of 1 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105339
NACRES:
NB.22
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Cytiva 10600008
ロールW × L
200 mm × 4 m
ポアサイズ
0.45 μm pore size
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Nitrocellulose blotting membrane, provides excellent sensitivity, resolution, and low background in fluorescence Western blotting detection applications.
アプリケーション
Amersham Protran® Premium Western blotting membranes, nitrocellulose may be used in:
  • Western blotting
  • Southern blotting
  • Northern blotting
特徴および利点
  • Has high binding capacity (162 – 180 μg IgG/cm2)
  • Appropriate for proteins with different molecular weights
  • Unsupported, 100% pure nitrocellulose membrane is suitable for all ECL Western blotting systems and protein blotting applications
  • For laboratory use, precut sizes are available
  • Offers excellent sensitivity, resolution, and low background
保管および安定性
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
法的情報
Amersham is a trademark of Cytiva
Protran is a registered trademark of Cytiva
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)