Merck
GBL805025
Grace Bio-Labs PATH® plus プロテインマイクロアレイスライド、バーコード無し
nitrocellulose (on glass slide), external size 25 mm × 75 mm, pack of 20 ea
別名:
non-porous nitrocellulose film slide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.15
物質
nitrocellulose (on glass slide)
包装
pack of 20 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 805025
外部サイズ
25 mm × 75 mm
詳細
Grace Bio-Labs PATHタンパク質マイクロアレイスライドは、細孔がないニトロセルロースフィルムスライドです。
利点:
  • 低いまま一貫した蛍光バックグラウンド
  • 高いタンパク質結合能
  • 優れたシグナルノイズ比
法的情報
PATH is a registered trademark of Courtagen Life Sciences, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GBL805025-20EA4061832401379