Merck
GBL666475
Grace Bio-Labs CultureWellシリコンアイソレータシート材料
thickness 0.25 mm, (Adhesive on both sides)
別名:
silicone sheet with double side adhesive
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41161502
NACRES:
NB.22
物質
clear silicon
特徴
(Adhesive on both sides)
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 666475
L × W
180 mm × 130 mm
厚さ
0.25 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
CultureWell clear silicone sheet material allows researchers to create their own removable hydrophobic barriers to isolate specimens. They may be used to isolate cells grown in culture dishes or separate multiple specimens affixed to microscope slides.
法的情報
Culturewell is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GBL666475-5EA4061832400853