Merck
GBL104112
Grace Bio-Labs SecureSlipシリコンサポートカバーガラス
L × W 12 mm × 12 mm
別名:
glass coverslips, silicone backed coverglass
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122600
NACRES:
NB.22
物質
borosilicate glass cover
colorless
silicon chamber
無菌性
(sterile)
sterile
特徴
wells 15 (in each sealed pack)
メーカー/製品名
Grace Bio-Labs 104112
包装
pkg of (Shipped as 5 sealed packs each containing 15 chambers)
L × W
12 mm × 12 mm
外部L × W
130 mm × 72 mm
ウェル面積
1.44 cm2
ウェル
15
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
SecureSlipカバーグラスは、顕微鏡で透けてみえる薄いシリコーン基盤に貼り付けられており、電荷によって培養容器に固定され(接着ではない)、培養中には動かないようになっています。シリコーンは、疎水性のバリアとしても作用し、グラス上の液体試薬を隔離します。シリコーン基板を備えたカバーグラスはそれぞれ、ペトリディッシュもしくはプレートにしっかりと固定されます。これらは、培養中のディッシュから1つずつ容易に取り外すことができます。取りはずし後、ルーチンプロセスにおいて、接着性のシリコーン基板によりカバーグラスを顕微鏡のスライドグラスに貼り付け、あるいは蒸発を防ぐフタとしてこのシリコーン基板を用いて、滴下された試薬上に細胞側を下にして置くことが可能です。
  • シリコーン基板は簡単に剥がすことができ、通常の顕微鏡スライド上に置くことが可能。
  • 光学グレードのシリコーンにより妨げられることなく、培養中に細胞を目視することが可能。
  • 培養中にカバーグラスが重なるのを阻止。
  • カバーグラスの「細胞側」を容易に確認。
  • 推奨される使用温度:-62°C~218°C
アプリケーション
Cell Culture
Immunofluorescence
Microscopy
法的情報
SecureSlip is a trademark of Grace Bio-Labs, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GBL104112-75EA4061832390635