安全性情報
G9894
Sigma-Aldrich
γ-グロブリン マウス由来
≥90% (agarose gel electrophoresis)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.61
由来生物
mouse
品質水準
アッセイ
≥90% (agarose gel electrophoresis)
形状
powder
テクニック
ELISA: suitable
不純物
≤4% NaCl
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... ggld(14591)
詳細
γ-グロブリン分子は、分子量約 50,000 の 2 つと分子量約 20,000 の 2 つの、計 4 つのポリペプチド鎖で構成されています。これらの鎖は、ジスルフィド結合によって架橋されています。
アプリケーション
マウス由来 γ-グロブリンは、ヒト血清中のハーセプチンの検出のための、ELISA の開発およびバリデーションに使用されています。
調製ノート
Cohn fraction II、IIIから調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G9894-1G:
G9894-10MG:
G9894-50MG:
G9894-VAR:
G9894-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Carola W N Damen et al.
Analytical biochemistry, 391(2), 114-120 (2009-05-26)
Trastuzumab, a humanized monoclonal antibody, is used for the treatment of breast cancer patients who overexpress the HER2 receptor. To optimize therapy, pharmacokinetic studies are necessary. The aim of this study was to develop an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) for
[Postoperative thrombosis prevention using low-dose heparin].
A E Schaer et al.
Archiv fur Gynakologie, 219(1-4), 545-545 (1975-11-18)
Farhan Aslam et al.
Journal of medicinal food, 20(5), 448-457 (2017-03-24)
White sesame seed oil (WSSO) has been used in cooking and food preparations for centuries. It has many purported health benefits and may be a promising nutraceutical. The primary purpose of this study was to examine the effects of WSSO