Merck
G8644
Sigma-Aldrich
D-(+)-グルコース 溶液
100 g/L in H2O, sterile-filtered, BioXtra, suitable for cell culture
別名:
D-Glucopyranose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O6
CAS番号:
分子量:
180.16
Beilstein:
1281608
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
無菌性
sterile-filtered
品質水準
製品種目
BioXtra
フォーム
solution
濃度
100 g/L in H2O
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
保管温度
room temp
SMILES記法
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
遺伝子情報
human ... PYGM(5837)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
グルコースは細胞代謝における最初のエネルギー源を供給します。生物における主要なエネルギー源です。グルコースは、果物や他の植物部分において、遊離状態で自然に存在します。結合してグリコシド、二糖類、オリゴ糖、多糖類(セルロースおよびデンプン)、およびグリコーゲンなどを生成します。
アプリケーション
D-(+)-グルコース溶液は、次の用途で使用されています:
  • Seahorse extracellular fluxアッセイによるヒトCB CD34+細胞における細胞外酸性化速度(ECAR)または酸素消費速度(OCR)の測定
  • ヒト臍帯静脈内皮細胞(HUVEC)培養におけるネガティブコントロールとして
  • 大腸生検培養のためのサプリメントとして
生物化学的/生理学的作用
グルコースは、アルドース単糖で、解糖ならびに好気・嫌気呼吸の下流経路の重要な成分として機能します。成長と生殖のエネルギーを供給します。グルコースは、光合成の副産物であり、植物やラン藻では凝縮されてデンプンになります。
その他情報
本製品は、細胞毒性ではないことを確認するために、細胞株を用いて検査されています。この細胞培養により検査済みのグルコース溶液の増殖促進能は、適切な細胞株を用いて培地中に45 mL/Lの濃度で評価されました。
この溶液はろ過により滅菌されています。
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
G8644-10L:
G8644PROC:
G8644-BULK:
G8644-100ML:
G8644-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Shu J Lam et al.
ACS applied materials & interfaces, 8(49), 33446-33456 (2016-12-15)
'Structurally nanoengineered antimicrobial peptide polymers' (SNAPPs), in the form of star-shaped peptide polymer nanoparticles, have been recently demonstrated as a new class of antimicrobial agents with superior in vitro and in vivo efficacy against Gram-negative pathogens, including multidrug-resistant species. Herein
Brandon Mapes et al.
Physiological genomics, 46(8), 302-308 (2014-02-20)
1α,25-Dihydroxyvitamin D3 [1α,25(OH)2D3] is a steroid hormone derived from circulating 25(OH) vitamin D [25(OH)D] with chemopreventive effects in colorectal cancer. 1α,25(OH)2D3 acts through transcriptional mechanisms; however, our understanding of vitamin D transcriptional responses in the colon is derived from studies
Dieter Henrik Heiland et al.
Nature communications, 10(1), 2541-2541 (2019-06-13)
Reactive astrocytes evolve after brain injury, inflammatory and degenerative diseases, whereby they undergo transcriptomic re-programming. In malignant brain tumors, their function and crosstalk to other components of the environment is poorly understood. Here we report a distinct transcriptional phenotype of
Andreia V Pinho et al.
PloS one, 10(6), e0128012-e0128012 (2015-06-06)
Sirtuin 1 (Sirt1) has been reported to be a critical positive regulator of glucose-stimulated insulin secretion in pancreatic beta-cells. The effects on islet cells and blood glucose levels when Sirt1 is deleted specifically in the pancreas are still unclear. This
Rawand Masoud et al.
Cell reports. Medicine, 1(8), 100143-100143 (2020-12-10)
Mitochondrial respiration (oxidative phosphorylation, OXPHOS) is an emerging target in currently refractory cancers such as pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). However, the variability of energetic metabolic adaptations between PDAC patients has not been assessed in functional investigations. In this work, we