抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
E4, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human
テクニック
agglutination assay: 1:800 using human erythrocytes
flow cytometry: suitable using bone marrow nucleated cells
indirect immunofluorescence: suitable using bone marrow nucleated cells
western blot: suitable using extracts of human red blood cell ghosts
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... GYPA(2993)
特異性
免疫原
アプリケーション
- agglutination assay at a working dilution of 1:800 using human erythrocytes
- flow cytometry using bone marrow nucleated cells
- indirect immunofluorescence using bone marrow nucleated cells
- western blot using extracts of human red blood cell ghosts
生物化学的/生理学的作用
免責事項
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
G7900-VAR:
G7900-BULK:
G7900-.5ML:
G7900-.2ML:
試験成績書(COA)