抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
3A10, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~65 kDa
化学種の反応性
bovine, human, rat
テクニック
immunoprecipitation (IP): suitable
microarray: suitable
western blot: 2-4 μg/mL using total cell extract from rat osteosarcoma (ROS)
アイソタイプ
IgG2b
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
rat ... Adrbk1(25238)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunofluorescence staining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G7670-BULK:
G7670-200UL:
G7670-VAR:
試験成績書(COA)