Merck
G702000
Sigma-Aldrich
DMT-rG(tac)-CPG
pore size 1000 Å, 20-30 μmol/g
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.51
品質水準
アッセイ
≥98.0% (Nucleoside Purity, reversed phase HPLC)
ポアサイズ
1000 Å
キャパシティ
≥98 % coupling capacity (Coupling Efficiency)
保管温度
−20°C
WGK
WGK 3
Jan Code
G702000-1G:
G702000-00:
G702000-C:
試験成績書(COA)