おすすめの製品
総容量
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Constructed of two equal-diameter heavy-walled acrylic cylinders secured to an acrylic base. PTFE stopcock between cylinders is closed for filling, then opened. Exit port from mixing chamber is controlled by addition of hose and pinch clamp. Geometry permits use of magnetic stirring bar in mixing chamber.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)