G5671
Anti-Galectin-8 antibody, Mouse monoclonal
~1.0 mg/mL, clone VA-11.25, purified from hybridoma cell culture
別名:
ANTIGal-8, ANTILGALS8, ANTILectin, galectoside-binding, soluble 8, ANTIPCTA1, ANTIProstate carcinoma tumor antigen 1
About This Item
おすすめの製品
由来生物
mouse
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
VA-11.25, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~34 kDa
交差性
mouse, rat, human
濃度
~1.0 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-2 μg/mL using rat galectin 8 recombinant protein
アイソタイプ
IgM
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... LGALS8(3964)
mouse ... Lgals8(56048)
rat ... Lgals8(116641)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
G5671-25UL:
G5671-VAR:
G5671-200UL:
G5671-100UL:
G5671-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)