Merck
G2403
Glass strips
For thin section (EM) knives
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
MA.01
詳細
Pre-washed and ready to use
包装
pkg of 30 strips
サイズ
16 in. (406 mm) × 1 in. (25 mm) × 1/4 in. (6 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Specially formulated for microtomy knife making.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)