Merck
G211150
Sigma-Aldrich
DMT-2'O-メチル-rG(ib) ホスホロアミダイト
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
別名:
DMT-2′-O-Me-rG(ib)アミダイト, N-(2-メチル-1-オキソプロピル)-5′-O-[ビス(4-メトキシフェニル)フェニルメチル]-2′-O-メチルグアノシン、3′-[2-シアノエチルN,N-ビス(1-メチルエチル)ホスホルアミダイト]
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H56N7O9P
CAS番号:
分子量:
869.94
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
由来生物
non-animal source (no BSE/TSE risk)
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥99% (31P-NMR)
≥99.0% (reversed phase HPLC)
形状
powder
テクニック
oligo synthesis: suitable
不純物
≤0.1% single unspecified Impurity (reversed phase HPLC)
≤0.3% mG2 (reversed phase HPLC, Hydrolysate)
≤0.3% mG3 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me)
≤0.3% water content (Karl Fischer)
≤0.5% P(III) Impurities 100-169ppm (31P-NMR)
≤1.0% mG1 (reversed phase HPLC, DMT-rG(ib)me-DMT)
≤3% residual Solvent content
white to off-white
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
conforms to structure for H-NMR
conforms to structure for LC-MS
configured for (ÄKTA® and OligoPilot®)
核酸プロファイル
base: guanosine
base protecting group: isobutyryl
2' protecting group: methyl
5' protecting group: DMT
deprotection: standard
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@@H]1[C@H](OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)[C@@H](COC(c2ccccc2)(c3ccc(OC)cc3)c4ccc(OC)cc4)O[C@H]1n5cnc6C(=O)NC(NC(=O)C(C)C)=Nc56
InChI
1S/C45H56N7O9P/c1-28(2)41(53)49-44-48-40-37(42(54)50-44)47-27-51(40)43-39(57-9)38(61-62(59-25-13-24-46)52(29(3)4)30(5)6)36(60-43)26-58-45(31-14-11-10-12-15-31,32-16-20-34(55-7)21-17-32)33-18-22-35(56-8)23-19-33/h10-12,14-23,27-30,36,38-39,43H,13,25-26H2,1-9H3,(H2,48,49,50,53,54)/t36-,38-,39-,43-,62?/m1/s1
InChI Key
IRRDHRZUOZNWDJ-MLLDKZSOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Proligoの2′O-メチルRNAモノマーは、メチルアミンなどの脂肪族アミンの適用に基づく迅速な脱保護スキームに適合します。アデノシンおよびグアノシンモノマーは、標準的なベンゾイル(bz)およびイソブチリル (ib) 基によって保護されています。2′O-メチルRNAは核酸アナログであり、天然の核酸と比較して、相補的なDNAまたはRNAとのハイブリダイゼーション特性が優れており、酵素分解に対する安定性が高いことが特徴です。2′O-メチルRNA特性のユニークな組み合わせは以下の分野で幅広く使用されています:
  • 診断用プローブ
  • アプタマーとリボザイムの開発
  • 混合2′O-メチル-RNA/DNAアンチセンス分子
主な特徴:
  • 高収率の粗オリゴヌクレオチド
  • DNA合成に対応
  • 同一の合成でDNAまたはRNAホスホロアミダイトと共に使用してmixmerオリゴヌクレオチドを作製可能
  • 推奨される脱保護条件は、濃縮アンモニア溶液を用いて55°Cで8時間、またはAMA(濃縮アンモニア/40%メチルアミン水溶液I/I、v/v)を用いて65 °Cで10分間
  • 核酸分解に対する保護のための特別な予防措置が不要なため、完全修飾した2′OメチルRNAオリゴヌクレオチドの精製およびその他の下流の処理がRNAの場合より簡単DMT-2′O-メチル-rG(ib)
ホスホロアミダイトは、ÄKTA®合成機用に作製されています。
法的情報
OligoPilot is a registered trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G211105-01:
G211110-01:4548173278292
G211150-2G:
G211150-10G:4548173983035
G211150-5G:4548174013755