由来生物
synthetic
アッセイ
≥95%
形状
powder
不純物
glucose and starch, essentially free
色
white
溶解性
water: 50 mg/mL, clear, colorless
微量陽イオン
Na: 12.5-18.0% (anhydrous)
その他の活性
α-D-glucose 1,6-diphosphate ~1% (usually sufficient to catalyze the assay of phosphoglucomutase)
保管温度
−20°C
SMILES記法
[Na+].[Na+].[H]O[H].OC[C@H]1O[C@H](OP([O-])([O-])=O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.2Na.H2O/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(14-2)15-16(11,12)13;;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t2-,3-,4+,5-,6-;;;/m1.../s1
InChI Key
YWAUQXHOCBBYLP-FBNUBEQJSA-L
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
G1259-VAR:
G1259-5G:
G1259-BULK:
G1259-10G:
G1259-1G:
試験成績書(COA)