おすすめの製品
タイプ
for DNA synthesis
品質水準
製品種目
Proligo Reagents
アッセイ
≥98% (31P-NMR)
≥98.0% (reversed phase HPLC)
フォーム
powder
分子量
960.06 g/mol
テクニック
oligo synthesis: suitable
色
white to light yellow
溶解性
acetonitrile: 0.2 M, clear
λ
conforms (UV/VIS Identity)
適合性
configured for PerkinElmer
configured for Polygen
核酸プロファイル
base: deoxyguanosine
base protecting group: TAC
2' protecting group: none
5' protecting group: DMT
deprotection: fast
保管温度
-10 to -25°C
SMILES記法
COc1ccc(cc1)C(OC[C@H]2O[C@H](C[C@@H]2OP(OCCC#N)N(C(C)C)C(C)C)n3cnc4C(=O)NC(NC(=O)COc5ccc(cc5)C(C)(C)C)=Nc34)(c6ccccc6)c7ccc(OC)cc7
InChI
1S/C52H62N7O9P/c1-34(2)59(35(3)4)69(66-29-13-28-53)68-43-30-46(58-33-54-47-48(58)56-50(57-49(47)61)55-45(60)32-64-42-26-16-36(17-27-42)51(5,6)7)67-44(43)31-65-52(37-14-11-10-12-15-37,38-18-22-40(62-8)23-19-38)39-20-24-41(63-9)25-21-39/h10-12,14-27,33-35,43-44,46H,13,29-32H2,1-9H3,(H2,55,56,57,60,61)/t43-,44+,46+,69?/m0/s1
InChI Key
MCBSUBQIVLOCIW-YEZUPXOUSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- TAC基の脱保護が超高速:濃縮アンモニア中での完全な脱保護は、55°Cで15分または室温で2時間以内
- AMA脱保護試薬(≥25%アンモニア水溶液と40%メチルアミン水溶液 I/I、v/vの混合物)に対応
- アセトニトリルに極めて可溶。ジメチルホルムアミドや塩化メチレンなどの共溶媒は不要。
- アンモニアへの曝露が少なく、室温での脱保護が可能であるため、色素や修飾因子などの塩基不安定性ユニットを有するオリゴマーの合成に最適
- Cap A溶液の代わりにProligoの高速脱保護Cap A溶液を使用すること以外はDNA合成に一般的に使用される試薬の変更不要
- dA(tac)の適用により脱プリンが最小限に抑えられ、qオリゴヌクレオチドの品質が改善DMT-dG(tac)ホスホロアミダイトは、Expedite™およびPolyGen®合成機用に作製されています。
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
G112080-12X1G:4548173342016
G112082-12:4548173278209
G112081-12:4548173227207
G112082-01:4548173278193
G112081-01:4548173278186
G112080-12X2G:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)