製品名
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham, With L-alanyl-L-glutamine, and sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
sterile
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
構成
phenol red: yes
stable glutamine: yes
glucose: high
HEPES: no
NaHCO3: yes
sodium pyruvate: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham is a 1:1 mixture. This DMEM F-12 Ham medium differs from the original formula because it is supplemented with L-alanyl-L-glutamine dipeptide. This dipeptide provides a more stable form of glutamine for use in cell cultures as glutamine alone is highly unstable in cell cultures.
アプリケーション
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham has been used to culture human fibroblasts.
よく一緒に購入される製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
FG4815-BULK:
FG4815-VAR:
FG4815-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)