安全性情報
FG0815
Sigma-Aldrich
Nutrient Mixture F-12 Ham
With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
Ham’s F-12
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.75
製品名
Nutrient Mixture F-12 Ham, With sodium bicarbonate, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
sterile
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
stable glutamine: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: 0.11 g/L
phenol red: yes
NaHCO3: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
FG0815-VAR:
FG0815-500ML:
FG0815-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)