Merck
F5662
Sigma-Aldrich
モノクロナール抗HLAクラスI抗原−FITC マウス宿主抗体
clone W6/32, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
別名:
モノクロナール抗HLAクラスI抗原
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
結合体
FITC conjugate
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
W6/32, monoclonal
フォーム
buffered aqueous solution
化学種の反応性
monkey, human
テクニック
direct immunofluorescence: 1:10 using acetone-fixed human tonsil frozen sections.
flow cytometry: 10 μL using 1 × 106 cells
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
2-8°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
HLAクラスI分子の機能は、CD8+リンパ球に抗原を提示することです。 HLAクラスI分子は、T細胞成熟中の胸腺上皮細胞によるCD8+ T細胞のポジティブおよびネガティブ選択の調節に関与しています。 これらの分子は、同種移植片拒絶において、ならびに自己免疫疾患における特定のハプロタイプの連鎖において重要です。 HLAクラスI抗原の発現は、病的な状態において調節される場合があります。悪性細胞はこれらの抗原を失う場合がありますが、アルコール性肝炎、胆汁性肝硬変、および慢性活動性肝炎の肝細胞は反応性の増強を示す場合があります。 これらの抗原の発現の増加は、筋ジストロフィー、炎症性ミオパチー、およびその他の神経筋障害の影響を受けた筋肉細胞で報告されています。
以前に割り当てられていたタンパク質識別番号P01892は、P04439に統合されています。詳細はUniProtデータベースで確認できます。
モノクローナル抗ヒトHLAクラスI抗原(マウスIgG2aアイソタイプ)は、マウスミエローマ(骨髄腫)細胞株NS-1と、ヒト扁桃腺白血球膜調製物で免疫したBALB/cマウスから得られた脾細胞の融合によリ産生されたハイブリドーマに由来します。クラスIタンパク質は非常に多型性に富みます。HLA-A、-B、-Cは標準的なクラスIタンパク質であり、ヘテロダイマーです。HLA-Aは、多型の膜貫通α重鎖と不変の水溶性軽鎖で構成されています。
特異性
大部分のヒト有核細胞で発現するヒトHLAクラスI抗原を認識します。本抗体は、ヒトHLAクラスI分子 (HLA-A,B,C) の44-45 kDaα鎖ポリペプチドに存在する単形性エピト-プと反応します。本抗体は、免疫沈降法、補体依存性細胞障害試験、フロ-サイトメトリ-、免疫組織化学染色 (アセトン固定, 凍結切片, 塗沫細胞) にご使用いただけます。 アフリカ、アジアの類人猿や旧世界猿の細胞に交差反応性を示します。大部分の新世界猿や非霊長類について、細胞との反応性は認められません。本抗体が認識するエピト-プは、通常のホルマリン固定、パラフィン包埋に対し不安定です。
4th Workshop: code no. P1
5th Workshop: code nos. BP166, BP288, BP407, B 005
免疫原
ヒト扁桃白血球膜調製物。
アプリケーション
FITCモノクローナル抗ヒトHLAクラスI抗原は、HLAクラスI抗原の免疫化学的分析、胚性組織および腫瘍性組織におけるHLA-A,B,C発現の研究、および/またはHLA-A,B,C抗原の精製に使用される場合があります。
モノクローナル抗HLAクラスI抗原-FITCマウス宿主抗体は、以下の用途に使用されています:
  • フローサイトメーターによる分析
  • 免疫沈降法
  • 補体媒介性細胞傷害
  • 免疫細胞化学検査
物理的形状
0.01 M PBS溶液(pH 7.4, 1% BSA, 15 mMアジ化ナトリウム含有)
調製ノート
フルオレセインイソチオシアネ-トアイソマ-I(FITC)とのコンジュゲ-ションにより作製しています。この緑色色素は励起波長495、蛍光波長525 nmでの測定が効果的です。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F5662-100TST:
F5662-BULK:
F5662-VAR:
F5662-50TST:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Immunological properties of neural crest cells derived from human induced pluripotent stem cells
Fujii S, et al.
Stem Cells and Development, 28(1), 28-43 (2019)
Major histocompatibility complex class II
Systemic Lupus Erythematosus, 3-19 (2011)
Lack of T cell response to iPSC-derived retinal pigment epithelial cells from HLA homozygous donors
Sugita S, et al.
Stem Cell Reports, 7(4), 619-634 (2016)
Torben Snabe et al.
Biosensors & bioelectronics, 21(8), 1553-1559 (2005-09-06)
Controlled and oriented immobilisation of proteins for biosensor purposes is of extreme interest since this provides more efficient sensors with a larger density of active binding sites per area compared to sensors produced by conventional immobilisation. In this paper oriented
Acellular amniotic membrane: an appropriate scaffold for fibroblast proliferation
Mahmoudi RM, et al.
Clinical and Experimental Dermatology, 38(6), 646-651 (2013)