アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
色
white
溶解性
DMSO: ~24 mg/mL (with warming up to 60 °C)
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Clc1ccc(cc1)N2CCN(CC2)Cc3cc4ccccn4n3
InChI
1S/C18H19ClN4/c19-15-4-6-17(7-5-15)22-11-9-21(10-12-22)14-16-13-18-3-1-2-8-23(18)20-16/h1-8,13H,9-12,14H2
InChI Key
DTRXURJDKOYCCD-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD2(1813) , DRD3(1814) , DRD4(1815)
アプリケーション
- to test its effect on the expression of luteinizing hormone in eel pituitary primary cell culture
- to test its effect on bupropion induced hypophagia and locomotion in rats
- to test its modulatory effects on rat basolateral amygdala in the presence of dopamine
生物化学的/生理学的作用
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
F4429-25MG:
F4429-VAR:
F4429-BULK:
F4429-5MG:
試験成績書(COA)