抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
FB407, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~60 kDa
化学種の反応性
rat, human, mouse
濃度
~2 mg/mL
テクニック
immunocytochemistry: 10-20 μg/mL using human A431 or HeLa cells
indirect ELISA: suitable
western blot: 5-10 μg/mL using human A431 cell extracts
アイソタイプ
IgG2a
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... FBXW7(55294)
mouse ... Fbxw7(50754)
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
F2055-25UL:
F2055-200UL:
F2055-VAR:
F2055-BULK:
試験成績書(COA)