安全性情報
F0415
Sigma-Aldrich
DMEM - low glucose
With sodium bicarbonate and sodium pyruvate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
別名:
DME, Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - high glucose
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.71
製品名
Dulbecco′s Modified Eagle′s Medium - low glucose, With 1000 mg/L glucose, and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
品質水準
無菌性
sterile-filtered
フォーム
liquid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, tested
構成
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
HEPES: no
glucose: low
phenol red: yes
sodium pyruvate: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
詳細
This modification has been shown to improve the stability of the medium.
再構成
Supplement with 0.584 g/L glutamine.
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
F0415-BULK:
F0415-500ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)