Key Documents
ETIPRQ10-EP
エッペンドルフ®epT.I.P.Sスタンダード
volume × L 0.5-10 mL × 243 mm , L, turquoise, pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
別名:
pipetting tips
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121600
物質
turquoise
サイズ
L
無菌性
non-sterile
特徴
Eppendorf Quality
包装
pack of 200 ea (2 bags × 100 tips)
メーカー/製品名
Eppendorf® 0030000781 (EU)
Eppendorf® 022492101 (NA)
最大容量
10 mL
容量× L
0.5-10 mL × 243 mm , L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
再封止可能な袋にバルク包装
200 µL、300 µLおよび1000 µLのチップはそれぞれイエロー、オレンジ、ブルーに色分けされています。
特徴および利点
  • High-quality Eppendorf® pipette tips are packed in resealable bags
  • Tips are autoclave friendly at 121 °C for 20 mins
  • Fine retracted or extended tips ease out the work with small volumes
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf Quality is a trademark of Eppendorf AG