Merck
EPM1324-9905
Slide-Out Platform for Eppendorf® New Brunswick I26/I26R Incubator Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, non-Interchangeable, aluminum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.73
物質
aluminum
特徴
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1324-9905 (NA)
サイズ
76 cm × 46 cm
キャパシティ
(60 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Slide-Out platform for Eppendorf New Brunswick I26 and I26 R incubated shaker.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
EPM1324-9905-1EA4061835088379