サイズ
medium
360x80x129 mm
特徴
holds 23 tubes
メーカー/製品名
Eppendorf® M1289-0040 (Global)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Test Tube Racks have an adjustable angle and tube height support. Made from stainless-steel with inserts to help retain tubes and prevent them from spinning in the rack. Finger-tight knobs let you quickly adjust angle, or release the rack from the base plate, for easy transport to the bench.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Excella is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)