物質
aluminum (heavy duty)
特徴
dedicated
for 1 L Erlenmeyer flasks
non-Interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1282-9925 (Global)
キャパシティ
(15 x 1 L Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms to fit the Eppendorf New Brunswick 44 and 44 R incubated shakers.
heavy duty platform for Eppendorf New Brunswick Innova 44/44R Incubator Shakers to hold 15 x 1 L Erlenmeyer flasks in dedicated, non-Interchangeable clamps.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc.
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)