Merck
EPM1231-9939
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 3100 Water Bath Shaker
holds 2 half-size flask platforms or 4 racks, interchangeable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
物質
stainless steel
特徴
holds 2 half-size flask platforms or 4 racks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1231-9939 (NA)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG