Key Documents
EPM1196-9906
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 4 L Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104405
NACRES:
NB.73
特徴
dedicated
for 4 L Erlenmeyer flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1196-9906 (NA)
サイズ
32.5 in. × 26.75 in.
キャパシティ
(9 x 4 L Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG