Merck
EPM1196-9900
Platform for Eppendorf® New Brunswick Innova® 5000 Platform Shaker
for 125 mL Erlenmeyer flasks, dedicated, interchangeable
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104405
NACRES:
NB.73
特徴
dedicated
for 125 mL Erlenmeyer flasks
interchangeable
メーカー/製品名
Eppendorf® M1196-9900 (NA)
サイズ
32.5 in. × 26.75 in.
キャパシティ
(99 x 125 mL Erlenmeyer flasks)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Platforms designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker to ensure a safe and perfect fit.
特徴および利点
  • Designed for the Eppendorf New Brunswick Innova 5000 platform shaker for the perfect fit
  • Efficient capacity of 99x125 mL Erlenmeyer flasks
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 
New Brunswick is a trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)