Merck
EPK0641-3000
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes, (4 x 7) configuration, aluminum, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
aluminum
特徴
(4 x 7) configuration
Holds 28 x 53 mm/ 2 in boxes
drawer
max. box number per rack: 28 (4 x 7)
rack for 53 mm/ 2 in boxes
メーカー/製品名
Eppendorf® K0641-3000 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
560 mm (22 in.) × 140 mm (5.5 in.) × 415 mm (16.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova U360 (max. 252 boxes), Innova U535 (max. 336 boxes), Innova U725 and U725-G (max. 504 boxes), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 504 boxes)for ULT freezer: Innova U360 (max. 9 racks), Innova U535 (max. 12 racks), Innova U725 and U725-G (max. 18 racks), CryoCube F740 series (3-compartment version; max. 18 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)