Merck
EPK0641-1880
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes, (2 x 3) configuration, aluminum, drawer
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
aluminum
特徴
(2 x 3) configuration
Holds 6 x 102 mm/ 4 in boxes
drawer
max. box number per rack: 6 (2 x 3)
rack for 102 mm/ 4 in boxes
メーカー/製品名
Eppendorf® K0641-1880 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
562 mm (22.1 in.) × 141 mm (5.6 in.) × 235 mm (9.3 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: Premium U410 and U410 HEF (max. 120 boxes), Premium U700 (max. 240 boxes), CryoCube F570 series (max. 200 boxes), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 144 boxes + 5th compartment)for ULT freezer: Premium U410 (max. 15 racks), Premium U700 (max. 25 racks), HEF U410 (max. 15 racks), CryoCube F570 series (max. 25 racks), CryoCube F740 series (5-compartment, compartment 1-4, max. 24 racks)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)