Merck
EPK0641-1690
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes, (1 x 13) configuration, aluminum, side access
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
aluminum
特徴
(1 x 13) configuration
Holds 13 x 53 mm/ 2 in boxes
max. box size [mm]: 133 x 133
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® K0641-1690 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
136 mm (5.4 in.) × 139 mm (5.5 in.) × 751 mm (29.6 in.)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT chest freezer: Innova C585 (max. 416 boxes), Innova C760 (max. 572 boxes), CryoCube FC660/ FC660h (max. 520 boxes)max. box number per rack: 13 (1 x 13)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG