メーカー/製品名
Eppendorf® F740540045
パラメーター
temp. range at -50—-86 °C
W × D × H
111 cm × 90.2 cm × 197.3 cm
キャパシティ
740 L
重量
342 kg
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Eppendorf CryoCube F570 series offers a 5-compartment lay-out and 3 insulated inner doors for easy sample access and safe sample storage at -80 °C. The walls are 130 mm thick based on foam and vacuum insulation panels (for the “h” version). Cooled using "Green" hydrocarbon-based cooling liquids (R290/ R170).
アプリケーション
Cryopreservation, Cryostorage
特徴および利点
- Classic interface
- Volume: 740 L (26.1 ft³)
- Consumes only 11.8 kWh/day (green; -80 °C; 230 V)
- Holds up to 52,800 samples
- Pull-down time to -80 °C: 4 h 10 min
- 5 years warranty incl. parts and labor
- Polyurethane foam + Vacuum insulation panels (body)
- 5 compartments with 3 insulated and sealed inner doors
- Right-handed outer door, air-cooled
- Compatible with CO2/LN2 injection system (Type "narrow") as backup for highest sample safety
法的情報
CryoCube is a registered trademark of Eppendorf AG
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)