Merck
EPAG-21-00
Utility Tray
for Eppendorf® Brunswick Innova® 2350 shaker, with non-skid rubber surface
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.73
特徴
with non-skid rubber surface
メーカー/製品名
Eppendorf® AG-21-00 (Global)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Platform for Eppendorf New Brunswick Innova 2000 Platform Shaker to hold 10 mL Erlenmeyer flasks in dedicated aluminum clips.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Innova is a registered trademark of Eppendorf, Inc. 