物質
conical bottom
polypropylene wells
yellow
無菌性
non-sterile
特徴
lid: no
skirt
包装
pkg of 300 ea
ウェル容積
150 μL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 96, skirted, 150 µL, PCR clean, yellow, 300 plates
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Within SBS footprint recommendations (127.76 × 85.47 mm ±0.25 mm)
- Stackable
- Eight holes in the skirt aid plate positioning and removal from the thermal cycler block - Low profile design enhances efficiency of PCR and enables the highest efficiency for small sample volumes
- 150 µL max. well volume (when used with cap strips)
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
特徴および利点
- Semi-skirted for label and barcode
- Fits most thermal cyclers
- 250 µL max. well volume (when used with cap strips)
- Improved well-to-well tolerance
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)