物質
conical bottom
green
polypropylene wells
無菌性
non-sterile
特徴
PCR clean
lid: no
skirt
包装
pack of 300 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 951020552
サイズ
384 well
ウェル容積
45 μL
適合性
suitable for PCR
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
- Eppendorf® twin.tec PCR Plate 384, 45 µL, PCR clean, colorless, 300 plates
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler pro 384
- 40 µL max. well volume
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
Eppendorf® twin.tec PCR Plate 384, 45 µL, PCR clean, green, 300 plates
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler pro 384
- 40 µL max. well volume
特徴および利点
- Optimized rim for barcodes and automated work processes
- Stackable
- Within SBS footprint recommendations
- Ideal for most common 384-well thermocyclers, particularly for Eppendorf Mastercycler pro 384
- 40 µL max. well volume
- Available with barcode (upon request), for skirted and semi-skirted only
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)