物質
polypropylene
無菌性
non-sterile
包装
pack of 960 ea (120 x strips of 8 tubes)
メーカー/製品名
Eppendorf® 951010022
キャパシティ
0.2 mL
色
colorless
詳細
Eppendorf PCR Tube Strips, 0.2 mL, PCR clean, 8-tube strips, 120 pcs. (960 tubes)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
- Contamination shield on hinged lid
- Defined lid position due to special hinge
- High transparency even on the tube base
- Etched lid for labeling
- Tight sealing
- Easy to open
- For use with all thermal cyclers with 0.2 mL block format
- Also available in 8-tube strip format
- Batch-tested and certified free of DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors (PCR clean)1)
1) Download of certificates under www.eppendorf.com/certificates
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)