Merck
EP6001050010
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 37 x MTP (18 mm), (37 x 1) configuration, stainless steel, side access
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
物質
stainless steel
特徴
(37 x 1) configuration
Holds 37 x MTP (18 mm)
max. MTP number per rack: 37 (37 x 1)
side access
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001050010 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
133 mm (5.2 in.) × 91 mm (3.6 in.) × 746 mm (29.4 in.)
キャパシティ
(max box size (mm): 86 x 128)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 60 racks)for ULT freezer: CryoCube FC660/ FC660h (max. 2,220 MTP)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG