Key Documents
EP6001040011
Eppendorf® Chest Freezer Rack
Holds 14 x MTP (18 mm), (14 x 1) configuration, stainless steel, side access, with locking rod
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122806
NACRES:
NB.12
物質
stainless steel
特徴
(14 x 1) configuration
Holds 14 x MTP (18 mm)
max. MTP size [mm]: 86 x 128
side access
with locking rod
メーカー/製品名
Eppendorf® 6001040011 (Global)
テクニック
cryopreservation: suitable
D × W × H
140 mm (5.51 in.) × 91 mm (3.58 in.) × 766 mm (30.16 in.)
キャパシティ
(max MTP number per rack: 38 (38 x 1))
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
for ULT freezer: Innova C580 (max. 52 racks), Innova C760 (max. 66 racks)for ULT freezer: Innova C580 (max. 1,976 MTP), Innova C760 (max. 2,508 MTP)
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG