Merck
EP5920744003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 1 x 500 mL Corning® bottle, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
conical bottom
特徴
capacity 1 x 500 mL Corning® bottle
Holds 500 mL bottles
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920744003 (Global)
パラメーター
4,200 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
H
160 mm
直径
98 mm
適合性
for use with Universal-Large bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)