Merck
EP5920738003
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
capacity, 37 x 5.5 - 12 mL tubes, pack of 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
物質
round bottom
特徴
capacity 37 x 5.5 - 12 mL tubes
Holds 5.5 - 12 mL tubes
包装
pack of 2
メーカー/製品名
Eppendorf® 5920738003 (Global)
パラメーター
4,120 × g max. RCF
テクニック
centrifugation: suitable
直径
16 mm
適合性
for use with Universal-Large bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG