Merck
EP5910763000
Adapter for Eppendorf® Rotor S-4xUniversal-Large
0.5-2mL micro test tubes, rotor S-4xUniversal
別名:
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.15
特徴
0.5-2mL micro test tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
5910763000
適合性
rotor S-4xUniversal
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
2 microtest tube adapters to enable use of 1.5 to 2 mL tubes in rotor S-4xUniversal
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)