Merck
EP5910758006
Eppendorf® Adapter
12 x 75 mm for S-4xUniversal, pack of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
12 x 75 mm for S-4xUniversal
Holds 5 mL FACS tubes
包装
pack of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910758006
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal bucket
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)