Merck
EP5910757000
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 750 mL conical tubes, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 750 mL flat bottom bottles
for 750 mL conical tubes
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910757000
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)