Key Documents
EP5910751001
Adapter for Eppendorf® S-4x Universal Large Rotor
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates, pkg of 2 ea
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103911
NACRES:
NB.82
特徴
Holds 250 mL flat bottom bottles
for 50 mL conical tubes/microtiter plates/250 mL flat-bottom or 175-225 mL conical tubes/microtiter plates
包装
pkg of 2 ea
メーカー/製品名
Eppendorf® 5910751001
テクニック
centrifugation: suitable
適合性
for use with Universal bucket
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Adapters for various sizes of tubes and bottles for use with Eppendorf S-4x Universal large rotor.
法的情報
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG